Orders LinkContactUsLinkComponent
Vinyl gloves, Rotiprotect®
Vinyl gloves, Rotiprotect®
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Vinyl gloves, Rotiprotect®
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Flexible, ambidextrous gloves made of PVC. Ideal for food handling.
  • Non sterile, powdered/powder-free, smooth finish
  • Very good sense of touch
  • With roll-type edge
  • Free of latex proteins
Certifications: EN 455, Cat. I; AQL 1,5
Food contact approved. Not suitable for foodstuffs containing grease.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ROTH6177.1
  • ROTH6178.1
  • ROTH6179.1
  • ROTHX356.1
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Norma EN:
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Powder-free
    S
    trasparente
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6177.1
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
    Norma EN
    EN 455
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
    Marketsource
  • Powder-free
    M
    trasparente
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6178.1
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
    Norma EN
    EN 455
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
    Marketsource
  • Powder-free
    L
    trasparente
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6179.1
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
    Norma EN
    EN 455
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
    Marketsource
  • Powder-free
    XL
    trasparente
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 90 ST
    1 * 90 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHX356.1
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
    Norma EN
    EN 455
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +