Syringe filters, Rotilabo®, Carl Roth
- Catalog No:
- ROTHKY64.1
- ROTHP818.1
- ROTHP817.1
- ROTHP816.1
- ROTHP815.1
- ROTHP821.1
- ROTHP820.1
- ROTHP819.1
- ROTHKY62.1
- Ø:
- 33 mm
- 29 mm
- 29 mm
- 29 mm
- 29 mm
- 33 mm
- 29 mm
- 29 mm
- 33 mm
- Pressione di esercizio massima:
- 8,6 bar
- 5 bar
- 5 bar
- 5 bar
- 5 bar
- 8,6 bar
- 5 bar
- 5 bar
- 8,6 bar
- Temperatura massima:
- 45 °C
- 45 °C
- 45 °C
- 45 °C
- 45 °C
- 45 °C
- 45 °C
- 45 °C
- 45 °C
Frequently Bought Together