Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone rubber sponge stoppers
Silicone rubber sponge stoppers
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Silicone rubber sponge stoppers
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Silicone rubber sponge stoppers
3 varianti
Product Details & Documents
These silicone rubber sponge stoppers are ideal for bacteriology, for long-termcultures, for filling and sterilising culture media and for the cultivating aerobic micro-organisms. Allows half the evaporation associated with regular cotton stoppers.
  • Can be sterilised approx. 300 times at 180 °C for 10 hours
  • Not hygroscopic
  • Porous
  • Washable and reusable
  • Flexible, for test tubes and flasks
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • N. di fori
    Altezza
    Ø inferiore
    Ø superiore
    Disponibilità
    Price
  • 0
    40,0 mm
    14,0 mm
    18,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 0
    40,0 mm
    16,0 mm
    20,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 0
    45,0 mm
    18,0 mm
    22,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
    Specifiche:
    Marketsource