Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane filters
Membrane filters
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Membrane filters
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
7 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ROTHY938.1
  • ROTHY943.1
  • ROTHY948.1
  • ROTHY949.1
  • ROTHY950.1
  • ROTHY951.1
  • ROTHY956.1
  • Diametro dei pori:
  • 0,05 µm
  • 0,05 µm
  • 0,05 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 1,00 µm
  • Spessore:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • Temperatura massima:
  • 250 °C
  • 250 °C
  • 250 °C
  • 250 °C
  • 250 °C
  • 250 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensioni pori
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • 0,05 µm
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY938.1
    Diametro dei pori
    0,05 µm
    Spessore
    0,2 mm
    Temperatura massima
    250 °C
    Marketsource
  • 0,05 µm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 60.20
    SFr. 60.20
    1 * 10 ST
       SFr. 60.20
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY943.1
    Diametro dei pori
    0,05 µm
    Spessore
    0,2 mm
    Temperatura massima
    250 °C
    Marketsource
  • 0,05 µm
    47 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 92.00
    SFr. 92.00
    1 * 10 ST
       SFr. 92.00
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY948.1
    Diametro dei pori
    0,05 µm
    Spessore
    0,2 mm
    Temperatura massima
    250 °C
    Marketsource
  • 0,20 µm
    47 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 82.70
    SFr. 82.70
    1 * 10 ST
       SFr. 82.70
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY949.1
    Diametro dei pori
    0,20 µm
    Spessore
    0,2 mm
    Temperatura massima
    250 °C
    Marketsource
  • 0,45 µm
    47 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 95.45
    SFr. 95.45
    1 * 10 ST
       SFr. 95.45
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY950.1
    Diametro dei pori
    0,45 µm
    Spessore
    0,2 mm
    Temperatura massima
    250 °C
    Marketsource
  • 1,00 µm
    47 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 82.00
    SFr. 82.00
    1 * 10 ST
       SFr. 82.00
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY951.1
    Diametro dei pori
    1,00 µm
    Spessore
    0,2 mm
    Temperatura massima
    250 °C
    Marketsource
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY956.1
    Diametro dei pori
    Spessore
    Temperatura massima
    Marketsource