Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow-through filters
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Flow-through filters
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
These flow-through filters are made of PTFE. The filter membrane can be replaced easily by unscrewing the sample funnel. Plastic tubing can be connected with olives.
  • Suitable for overpressure or vacuum up to about 5 bar
  • Matching adapter for 2× tube sizes included
  • Anti-adhesive surface allows easy cleaning
 : Delivery without filter membranes, please order separately.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ROTHY935.1
  • ROTHY937.1
  • Filtri:
  • Ø 25 mm
  • Ø 90 mm
  • Superficie di filtrazione:
  • 3,1 cm²
  • 52,0 cm²
  • Temperatura massima:
  • 121 °C
  • 121 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • ROTHY935.1
    Flow-through filters
    Flow-through filters
    GL 14
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 406.80
    SFr. 406.80
    1 * 1 ST
       SFr. 406.80
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY935.1
    Filtri
    Ø 25 mm
    Superficie di filtrazione
    3,1 cm²
    Temperatura massima
    121 °C
    Marketsource
  • ROTHY937.1
    Flow-through filters
    Flow-through filters
    GL 25
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 998.40
    SFr. 998.40
    1 * 1 ST
       SFr. 998.40
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHY937.1
    Filtri
    Ø 90 mm
    Superficie di filtrazione
    52,0 cm²
    Temperatura massima
    121 °C
    Marketsource