Mop heads, DryMop™
Nome del fornitore: MICRONOVA
Informazioni su questo articolo
For dusting and dry mopping large surface areas.
- Low profile design
- Polyester pad head limits particle generation
- Swivel head for easy maneuvering
- Launderable/Autoclavable covers
3 varianti
Product Details & Documents
For dusting and dry mopping large surface areas.
- Low profile design
- Polyester pad head limits particle generation
- Swivel head for easy maneuvering
- Launderable/Autoclavable covers
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 129-0607
- 129-0606
- MICRDMH-60M
- Environmentally Preferable:
- Riduzione degli sprechi
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- LunghezzaDisponibilitàPrice
- 129-0607Dry Mop™, 100% polyesterSpecifiche:
Riduzione degli sprechi More
Specifications
Cat. No.129-0607Environmentally PreferableRiduzione degli sprechiRiduzione degli sprechi - 129-0606Dry Mop™ frame, heavy-gauge metal with zinc-platingDry Mop™ frame, heavy-gauge metal with zinc-plating1219 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 58.40Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-0606Environmentally Preferable - MICRDMH-60MDry Mop™ handle, metalSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.MICRDMH-60MEnvironmentally Preferable