About this item
La gamma TC di refrigeratori a immersione rappresenta una soluzione versatile per numerose attività di raffreddamento. I refrigeratori sono generalmente utilizzati per il raffreddamento rapido dei fluidi. Applicazioni tipiche: refrigerazione secondaria per termostati di circolazione riscaldanti o in sostituzione del ghiaccio secco. Inoltre, sono l'alternativa ecologica al raffreddamento con acqua corrente. I refrigeratori a immersione TC sono adatti per operazioni senza supervisione, per attività di raffreddamento che richiedono refrigerazione continuativa o ancora come variante con controllo della temperatura e sonda PT100.
- Raffreddamento rapido dei fluidi
- Per refrigerazione secondaria o in sostituzione del ghiaccio secco
- Display a LED per temperatura (modelli E)
- Funzionamento semplice mediante tre tasti
- Struttura compatta e salvaspazio
- Sonda per immersione in acciaio inox di alta qualità
I modelli terminanti con 'E' sono dotati di un display a LED con immissione di valori nominali e regolazione con precisione di ±0,5 K. Per tutti i modelli è disponibile una sonda di raffreddamento per immersione a spirale o flessibile in acciaio inox, in modo da poter raffreddare virtualmente qualsiasi liquido in qualunque tipo di recipiente. L'involucro compatto è realizzato in acciaio inox di alta qualità ed è corredato da impugnature per il trasporto. Le unità ingombrano uno spazio minimo, richiedono un'area di installazione ridotta e le rotelle opzionali ne consentono il posizionamento in qualsiasi punto del laboratorio.
The TC100 models use environmentally friendly refrigerant R1270 and other models use R290.