BinLiners™ e supporti BinLiner™
Informazioni su questo articolo
I BinLiners™ Micronova in LDPE sono ideali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e il trasporto di parti o materie prime e lo stoccaggio in camere bianche e ambienti controllati. Disponibili spessori da 1 a 6 mm per una varietà di applicazioni; incluse copertura di apparecchiature, contenimento dei rifiuti di produzione, archiviazione documenti, rivestimento di grandi contenitori di produzione e così via.
- Realizzati con materiale conforme FDA
- Costruzione a cucitura singola
- Sigillature di base a soffietto per una migliore aderenza in contenitori rettangolari
- Opzioni con rotolo su anima in plastica, roll pack e flat pack
- Disponibili in più misure per un’ampia gamma di applicazioni
- Disponibili sterili o non irradiati gamma
I supporti Micronova BinLiner™ in acciaio inox sono progettati per funzionare perfettamente con i BinLiners™ e sacchi di dimensioni simili. Entrambe le varianti di supporti in acciaio inox sono autoclavabili e resistenti a comuni soluzioni detergenti e disinfettanti.
Il supporto unico in filo di acciaio inox rettangolare include angoli e piedi in plastica per sostenere sacchi/liner per rifiuti e smaltimento indumenti. I piedi in plastica scorrono facilmente sui pavimenti delle camere bianche senza graffiare ed eliminano la formazione di ruggine sui pavimenti dovuta ai supporti dei sacchi. La rimozione ergonomica laterale dei liner ne semplifica l’uso, rispetto alla rimozione verticale dai contenitori di smaltimento standard. Le gambe angolari sono rimovibili se è necessario lo smontaggio. Disponibili in varie dimensioni per contenere sacchi da 5 a 55 galloni.
Il supporto in acciaio inox stile “forbice” si ripiega facilmente per lo stoccaggio quando non in uso. Funziona al meglio con sacchi da 182 L.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
18 varianti
Product Details & Documents
I BinLiners™ Micronova in LDPE sono ideali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e il trasporto di parti o materie prime e lo stoccaggio in camere bianche e ambienti controllati. Disponibili spessori da 1 a 6 mm per una varietà di applicazioni; incluse copertura di apparecchiature, contenimento dei rifiuti di produzione, archiviazione documenti, rivestimento di grandi contenitori di produzione e così via.
- Realizzati con materiale conforme FDA
- Costruzione a cucitura singola
- Sigillature di base a soffietto per una migliore aderenza in contenitori rettangolari
- Opzioni con rotolo su anima in plastica, roll pack e flat pack
- Disponibili in più misure per un’ampia gamma di applicazioni
- Disponibili sterili o non irradiati gamma
I supporti Micronova BinLiner™ in acciaio inox sono progettati per funzionare perfettamente con i BinLiners™ e sacchi di dimensioni simili. Entrambe le varianti di supporti in acciaio inox sono autoclavabili e resistenti a comuni soluzioni detergenti e disinfettanti.
Il supporto unico in filo di acciaio inox rettangolare include angoli e piedi in plastica per sostenere sacchi/liner per rifiuti e smaltimento indumenti. I piedi in plastica scorrono facilmente sui pavimenti delle camere bianche senza graffiare ed eliminano la formazione di ruggine sui pavimenti dovuta ai supporti dei sacchi. La rimozione ergonomica laterale dei liner ne semplifica l’uso, rispetto alla rimozione verticale dai contenitori di smaltimento standard. Le gambe angolari sono rimovibili se è necessario lo smontaggio. Disponibili in varie dimensioni per contenere sacchi da 5 a 55 galloni.
Il supporto in acciaio inox stile “forbice” si ripiega facilmente per lo stoccaggio quando non in uso. Funziona al meglio con sacchi da 182 L.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 129-1595
- 129-1687
- MICRBL2-40TRBB
- 129-3991
- 129-1584
- MICRBL4-3440PCIR
- 129-1091
- 129-1090
- 129-1688
- MICRBL3-8265PC
- 129-1587
- 129-1094
- 129-1093
- 129-1092
- 129-1588
- 129-1689
- 129-1690
- 129-1774
- Environmentally Preferable:
- Riduzione degli sprechi
Specifiche
Product Family Options
BinLiners™, spessore 25 µm
Informazioni sul prodotto
- ColoreMaterialeCapacitàConfezioneL×LSpessoreDisponibilitàPrice
- 129-1595BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedBinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedtrasparenteLDPE5 liners/double bag, 20 double bags/case1200×1000 mm25 µmLog in per disponibilità1 * 100 STSFr. 616.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1595Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max.
BinLiners™, spessore 50 µm
Informazioni sul prodotto
- ColoreMaterialeCapacitàConfezioneL×LSpessoreDisponibilitàPrice
- 129-1687BinLiner, flat sealed, for 4 L containers, irradiatedBinLiner, flat sealed, for 4 L containers, irradiatedtrasparenteLDPE10 liners per bag, 10 bags/double bag, 200/case2500×4000 mm50 µmLog in per disponibilità1 * 200 STSFr. 814.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1687Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - MICRBL2-40TRBBBinLiner, gussetted, bulk packedBinLiner, gussetted, bulk packedtrasparenteLDPE5 liners per double bag pack, 5 packs of 10 per case1000×1200 mm2 milLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 328.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MICRBL2-40TRBBMateriale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-3991BinLiner, gussetted, bulk flat pack, irradiatedBinLiner, gussetted, bulk flat pack, irradiatedtrasparenteLDPEIndividually double bagged, 50/case1200×1000 mm50 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 456.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-3991Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-1584BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containersBinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containerstrasparenteLDPEIndividually bagged, 5 liners/double bag, 10 double bags/case1200×1000 mm50 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 351.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1584Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-1091BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedBinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedtrasparenteLDPEIndividually bagged, 5 liners/double bag, 10 double bags/case1200×1000 mm50 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 391.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1091Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-1090BinLiner, gussetted, flat pack, for 150 L containers, irradiatedBinLiner, gussetted, flat pack, for 150 L containers, irradiatedtrasparenteLDPEIndividually double bagged, 50/case1200×1000 mm50 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 843.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1090Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max.
BinLiners™, spessore 100 µm
Informazioni sul prodotto
- ColoreMaterialeCapacitàConfezioneL×LSpessoreDisponibilitàPrice
- MICRBL4-3440PCIRBinLiner, con soffietti, avvolto su anima in plastica, per contenitori da 114 L, irradiatoBinLiner, con soffietti, avvolto su anima in plastica, per contenitori da 114 L, irradiatotrasparenteLDPERotolo doppio imbustato, 50 sacchi/rotolo1000×850 mm100 µmLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 373.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MICRBL4-3440PCIRMateriale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max.New Product - 129-1587BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 200 L containers, irradiatedBinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 200 L containers, irradiatedtrasparenteLDPE5 liners/double bag pack, 10 packs/case1500×1000 mm100 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 710.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1587Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-1094BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedBinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedtrasparenteLDPE5 liners/double bag, 10 double bags/case1200×1000 mm100 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 456.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1094Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-1093BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedBinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiatedtrasparenteLDPEIndividually bagged, 5 liners/double bag, 10 double bags/case1200×1000 mm100 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 586.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1093Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-1092BinLiner, gussetted, flat pack, for 150 L containers, irradiatedBinLiner, gussetted, flat pack, for 150 L containers, irradiatedtrasparenteLDPEIndividually double bagged, 50/case1200×1000 mm100 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 1’030.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1092Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - 129-1588BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 200 L containersBinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 200 L containerstrasparenteLDPE5 liners/double bag, 10 double bags/case1500×1000 mm100 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 614.00Specifiche:
Riduzione degli sprechi More
Specifications
Cat. No.129-1588Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferableRiduzione degli sprechiPressione max.Riduzione degli sprechi - 129-1689BinLiner, gussetted, wound on a plastic core, for 114 L containersBinLiner, gussetted, wound on a plastic core, for 114 L containerstrasparenteLDPEDouble bagged roll, 50 liners/roll1000×850 mm100 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 362.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1689Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max.
BinLiners™, spessore 75 µm
Informazioni sul prodotto
- ColoreMaterialeCapacitàConfezioneL×LSpessoreDisponibilitàPrice
- 129-1688BinLiner, flat bottom, flat packed, for 60 L containers, irradiatedBinLiner, flat bottom, flat packed, for 60 L containers, irradiatedtrasparenteLDPE5 liners/double bag pack, 10 packs/case900×600 mm75 µmLog in per disponibilità1 * 50 STSFr. 296.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1688Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max. - MICRBL3-8265PCBinLiner, gussetted, wound on a plastic coreBinLiner, gussetted, wound on a plastic coretrasparenteLDPEEach roll double bagged, 25 liners per roll, 1 roll per case2100×1650 mm3 milLog in per disponibilità1 * 25 STSFr. 560.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MICRBL3-8265PCMateriale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max.
BinLiners™, spessore 150 µm
Informazioni sul prodotto
- ColoreMaterialeCapacitàConfezioneL×LSpessoreDisponibilitàPrice
- 129-1690BinLiner, flat bottom, wound on a plastic core, for 150 L containersBinLiner, flat bottom, wound on a plastic core, for 150 L containerstrasparenteLDPEDouble bagged roll, 35 liners/roll1200×1000 mm150 µmLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 526.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1690Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max.
BinLiner™ BagTie™
Informazioni sul prodotto
- ColoreMaterialeCapacitàConfezioneL×LSpessoreDisponibilitàPrice
- 129-1774Sterile closure tie for bagsSterile closure tie for bagstrasparenteLDPEIndividually bagged, 5 per pack; BB: 5 liners double bagged, 100/case——Log in per disponibilità1 * 100 STSFr. 285.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.129-1774Materiale alloggiamentoEnvironmentally PreferablePressione max.
Supporti BinLiner™
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescrizioneL×P×ADisponibilitàPrice
- BinLiner stand, large rectangular, for 1016×1219 mm and 1016×1524 mm bags610×410×860 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 693.00