Standard di controllo qualità multi-elemento, 100 mg/l per 32 elementi in acido nitrico al 5 %, ARISTAR® per ICP
Catalog # 89186.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Standard di controllo qualità multi-elemento 100 mg/l (Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn) in acido nitrico al 5% ARISTAR® per ICP
Specifications
About this item
32 elementi 100 mg/l: Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn
Certifications: Tracciabili a SRM da NIST; testati in laboratori accreditati ISO guida 34/ISO17025
Delivery: Con certificato di analisi.