Soluzione standard multielemento per il controllo qualità 10 mg/l, 22 elementi in acido nitrico 5% ARISTAR® per ICP
88724.150
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:50 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento per il controllo qualità 10 mg/l in acido nitrico 5% ARISTAR® per ICP
22 elements 10 mg/L: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Al, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V, U, Te, Zn.
: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.