Soluzione standard multielemento per il controllo qualità 100 mg/L, 28 elementi in acido nitrico 5% ARISTAR® per ICP
Catalog # 85006.186
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento per il controllo qualità 100 mg/l in acido nitrico 5% ARISTAR® per ICP
Specifications
About this item
28 Elementi 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
28 Elements 100 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.