Soluzione standard multielemento per il controllo qualità 10 mg/l,12 Elementi in acido nitrico 2% / Acido fluoridrico < 0,1% ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 84794.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento per il controllo qualità 10 mg/l in acido nitrico 2% / Acido fluoridrico < 0,1% ARISTAR® per ICP-MS
Specifications
About this item
12 Elementi 10 mg/L: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
12 Elementi 10 mg/l: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.