Standard di controllo qualità multi-elemento, 10 mg/l per 36 elementi in acido nitrico al 2%, ARISTAR® per ICP-MS
84793.180
:
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Standard di controllo qualità multi-elemento 10 mg/l (Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn) in acido nitrico al 2% ARISTAR® per ICP-MS
36 elementi: 10 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn
: Tracciabili a SRM da NIST; testati in laboratori accreditati ISO guida 34/ISO17025
: Con certificato di analisi.