Soluzione standard multielemento 100 mg/l per il controllo qualità, 9 elementi in acido cloridrico 10% ARISTAR® per ICP
84792.180
:
- Matrice:10% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento 100 mg/l per il controllo qualità ARISTAR® per ICP
- Environmentally Preferable:
9 elementi 100 mg/l: Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Os, Sn, Te
: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.