Standard di controllo qualità multi-elemento, 100 mg/l per 33 elementi, ARISTAR® per ICP
Catalog # 84791.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Standard di controllo qualità multi-elemento 100 mg/l (Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn) in acido nitrico al 5% ARISTAR® per ICP
Specifications
About this item
33 elementi 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn
Certifications: Tracciabili a SRM da NIST; testati in laboratori accreditati ISO guida 34/ISO17025
Delivery: Con certificato di analisi.