Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for steriliser SF75plus
Accessories for steriliser SF75plus
Nome del fornitore:   MEMMERT
Accessories for steriliser SF75plus
Nome del fornitore:  MEMMERT
Certificates
Accessories for steriliser SF75plus
Accessories for steriliser SF75plus
12 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Per
    Disponibilità
    Price
  • MEMMB04358SF75PLUS
    Bottom drip tray
    Bottom drip tray
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 165.00
    SFr. 165.00
    1 * 1 ST
       SFr. 165.00
  • MEMMB29718SF75PLUS
    Extension plug-in tube, straight, for exhaust air ducting, for U, I, S
    Extension plug-in tube, straight, for exhaust air ducting, for U, I, S
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 58.90
    SFr. 58.90
    1 * 1 ST
       SFr. 58.90
  • MEMMB29719SF75PLUS
    Extension plug-in tube, angled, for exhaust air ducting, for U, I, S
    Extension plug-in tube, angled, for exhaust air ducting, for U, I, S
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 1 ST
       SFr. 155.00
  • MEMMB29732SF75PLUS
    Flush-fit unit(stainless steel frame covering gap between oven and wall opening), with air slots
    Flush-fit unit(stainless steel frame covering gap between oven and wall opening), with air slots
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 266.00
    SFr. 266.00
    1 * 1 ST
       SFr. 266.00
  • MEMMB29733SF75PLUS
    Flush-fit unit (stainless steel frame covering gap between oven and wall opening), without air slots
    Flush-fit unit (stainless steel frame covering gap between oven and wall opening), without air slots
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 1 ST
       SFr. 242.00
  • MEMMB29744SF75PLUS
    Stacking set (4 pcs) for stacking of appliances of same size, not for models 160, 260, 450 and 750
    Stacking set (4 pcs) for stacking of appliances of same size, not for models 160, 260, 450 and 750
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 4 ST
       SFr. 88.30
  • MEMMB29747SF75PLUS
    Subframe, adjustable in height (size 30 to 75: height 600 mm, size 110 to 450: height 500 mm)
    Subframe, adjustable in height (size 30 to 75: height 600 mm, size 110 to 450: height 500 mm)
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 428.00
    SFr. 428.00
    1 * 1 ST
       SFr. 428.00
  • MEMMB29748SF75PLUS
    Subframe, on castors (size 30 to 75: height 660 mm, size 110 to 450: height 560 mm)
    Subframe, on castors (size 30 to 75: height 660 mm, size 110 to 450: height 560 mm)
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 634.00
    SFr. 634.00
    1 * 1 ST
       SFr. 634.00
  • MEMMB29757SF75PLUS
    Wall bracket (tubular frame for wall mounting)
    Wall bracket (tubular frame for wall mounting)
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 383.00
    SFr. 383.00
    1 * 1 ST
       SFr. 383.00
  • MEMMB29768SF75PLUS
    Height adjustable feet, set (4 pcs)
    Height adjustable feet, set (4 pcs)
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 66.20
    SFr. 66.20
    1 * 4 ST
       SFr. 66.20
  • MEMME20164SF75PLUS
    Grids, stainless steel (standard equipment)
    Grids, stainless steel (standard equipment)
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 93.20
    SFr. 93.20
    1 * 1 ST
       SFr. 93.20
  • MEMMSF75PLUSB6
    Door with lock (safety lock)
    Door with lock (safety lock)
    SF 75 Plus
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 1 ST
       SFr. 279.00