Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
Nome del fornitore:   SEMADENI
Jars with overlapping lid
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
2 varianti
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with overlapping lid.
  • Lids can be labelled
  • Suitable for ointments, powders, and granules
  • Good chemical and temperature resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    40 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 20.60
    SFr. 20.60
    1 * 100 ST
       SFr. 20.60
  • 25 ml
    40 mm
    32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 24.90
    SFr. 24.90
    1 * 100 ST
       SFr. 24.90