Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with tamper-evident screw cap | Avantor
Jars with tamper-evident screw cap
Nome del fornitore:   SEMADENI
Jars with tamper-evident screw cap
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Jars with tamper-evident screw cap
Jars with tamper-evident screw cap
5 varianti
Product Details & Documents
Jars,made of PP, with HDPE screw caps.
  • Easy to use
  • Can be easily opened and closed
  • Suitable for food storage
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 100 ml
    62 mm
    53 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 63.70
    SFr. 63.70
    1 * 100 ST
       SFr. 63.70
  • 250 ml
    80 mm
    74 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 100 ST
       SFr. 107.00
  • 500 ml
    100 mm
    92 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 283.00
    SFr. 283.00
    1 * 100 ST
       SFr. 283.00
  • 1000 ml
    117 mm
    130 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 298.00
    SFr. 298.00
    1 * 100 ST
       SFr. 298.00
  • 1250 ml
    117 mm
    162 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 100 ST
       SFr. 350.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..