Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard opening screw thread vials
Standard opening screw thread vials
Nome del fornitore:   THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Standard opening screw thread vials
Nome del fornitore:  THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Certificates
Standard opening screw thread vials
Standard opening screw thread vials
3 varianti
Product Details & Documents
Preferred for use with many carousel tray autosamplers. Glass vials are manufactured from superior quality borosilicate clear glass Type 1.
  • Re-usable sleeves
Microsampling and high recovery vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts.
Product Family Options
Screw thread vials
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • NSCAC4013-1
    Vials, without writing patch
    Vials, without writing patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Vetro
    trasparente
    No
    8-425
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 28.70
    SFr. 28.70
    1 * 100 ST
       SFr. 28.70
  • NSCAC4013-2
    Vials, without writing patch
    Vials, without writing patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Vetro
    ambra
    No
    8-425
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 33.80
    SFr. 33.80
    1 * 100 ST
       SFr. 33.80
  • MicroVial
    0,48 ml
    Conical bottom
    12×32 mm
    PP
    trasparente
    No
    8-425
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 40.50
    SFr. 40.50
    1 * 100 ST
       SFr. 40.50