ContactUsLinkComponent
Campionatore microbiologico d'aria, MAS-100 NT Ex®
Campionatore microbiologico d'aria, MAS-100 NT Ex®
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Campionatore microbiologico d'aria, MAS-100 NT Ex®
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • 1.17275.0001
  • 1.09194.0001
  • 1.17278.0001
  • 1.17276.0001
  • Portata:
  • 100 L/min
  • Testa di campionamento:
  • Ø 10 cm
  • Tempo di esecuzione:
  • 7 h
  • Allarme:
  • Up to 100 events
  • Potenza:
  • 6 V
  • Peso:
  • 2,38 kg