Orders LinkContactUsLinkComponent
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-PLATO, 0 - 30 °P, ±0,2 °P, 0,1 °P
Codice catalogo ATAG4590
Nome del fornitore:   Atago
Pocket refractometer, PAL-Plato
Codice catalogo ATAG4590
Nome del fornitore:  Atago
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-PLATO, 0 - 30 °P, ±0,2 °P, 0,1 °P
Price
354.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Used in the brewing industry especially for the production of beer, the PAL-plato is designed to measure the specific gravity of sweet wort.
  • Dust-tight and protected against water jets
  • Two buttons operation and LCD screen for readings
  • A few drops of sample and it provides accurate readings
Specifiche
  • Modello:
    PAL-PLATO
  • Range di misura:
    0 - 30 °P
  • Risoluzione:
    0,1 °P
  • Descrizione:
    Pocket refractometer
  • Precisione:
    ±0,2 °P
  • Cat. No.:
    ATAG4590
  • Elettrico:
    2× AAA batteries
  • Range di temperatura della misurazione:
    10…75 °C
  • Peso:
    100 g
  • Precisione della temperatura:
    ±1 °C
  • Dimensione del campione:
    0,3 ml
  • L×P×A:
    55×31×109 mm
  • Tempo di risposta:
    3 seconds