Orders LinkContactUsLinkComponent
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP, 0 − 85 °Bx
Codice catalogo ATAG3842
Nome del fornitore:   Atago
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Codice catalogo ATAG3842
Nome del fornitore:  Atago
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP, 0 − 85 °Bx
Price
SFr. 469.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The PAL-LOOP is designed to measure sugar concentration.
  • Single-handed operation
  • Automatic temperature compensation (ATC)
  • Either single measurement mode or repeatedly continuous mode
Certifications: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Specifiche
  • Modello:
    PAL-LOOP
  • Range di misura:
    0 − 85 °Bx
  • Descrizione:
    Pocket refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG3842
  • Elettrico:
    2× AAA batteries
  • Peso:
    100 g
  • Range di compensazione della temperatura:
    10…100 °C
  • Accuratezza:
    ±0,2 %
  • Precisione della temperatura:
    ±1,0 °C
  • Dimensione del campione:
    0,3 ml
  • L×P×A:
    55×31×109 mm
  • Tempo di risposta:
    3 seconds (single measurement) ; 1 second (continuous measurement)