Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Spazzoloni
Accessories for Ultraspeed Mop System
Accessories for Ultraspeed Mop System
129-0928
:
FHP VILEDA SCS
Accessories for Ultraspeed Mop System
129-0928
:
FHP VILEDA SCS
Descrizione:
Colour clip, red (10×1×1 cm)
Seq:
01
Conf:
1