Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometers
Handheld refractometers
Nome del fornitore:   Atago
Handheld refractometers
Nome del fornitore:  Atago
Certificates
Handheld refractometers
2 varianti
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ATAG2340
  • 635-0134
  • L×P×A:
  • 40×40×20 mm
  • 40×40×20 mm
  • Peso:
  • 600 g
  • 600 g
Specifiche
Product Family Options
Brix scale
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Range di misura
    Risoluzione
    Disponibilità
    Price
  • ATAG2340
    Handheld refractometer
    Handheld refractometer
    HSR-500
    0,0 − 90,0 °Bx
    0,2 °Brix
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 498.00
    SFr. 498.00
    1 * 1 ST
       SFr. 498.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ATAG2340
    L×P×A
    40×40×20 mm
    Peso
    600 g
Refractive index scale
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Range di misura
    Risoluzione
    Disponibilità
    Price
  • 635-0134
    Handheld refractometer
    Handheld refractometer
    R-5000
    1,333 - 1,520 nD
    0,001 nD
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 498.00
    SFr. 498.00
    1 * 1 ST
       SFr. 498.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    635-0134
    L×P×A
    40×40×20 mm
    Peso
    600 g