Soluzione tampone pH conforme a Reag. Ph. Eur. 4000600
Codice catalogo 85669.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 L
- Colore:neutro
- Descrizione:Ph Eur N 4000600
- Valore pH:3,5
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Contents: ammonium acetate R / water R / hydrochloric acid R1.
- Ph Eur N 4000600
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for purified water.
Ordering information: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Delivery: Delivery with certificate of analysis.