Calcio soluzione standard 1000 ppm per la preparazione di uno standard di calcio (100 ppm Ca), Reag.Ph.Eur. 5000802
Codice catalogo 88085.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Calcio
- Simbolo:Ca
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Ordering information: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.