Fosfato soluzione da 500 ppm per la preparazione di una soluzione standard di fosfati (5 ppm PO4) Reag.Ph.Eur. 5002200 5002200
88089.180
:
- Concentrazione:500 mg/l
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Fosfato, soluzione standard
: Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.