Soluzione (1000 ppm SO4) per la preparazione di uno standard di solfato (10 ppm SO4) R1 Reag. Ph. Eur. 5002801
Catalog # 88091.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/l
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Solfato, soluzione standard
- Indice:K₂SO₄ in H₂O
Specifications
About this item
Ordering information: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.