Soluzione (1000 ppm SO4) per la preparazione di uno standard di solfato (100 ppm SO4) Reag.Ph.Eur. 5002802
Codice catalogo 88090.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/l
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Solfato, soluzione standard
- Indice:K₂SO₄ in H₂O
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Ordering information: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.