Nitrato soluzione 1000 ppm per la preparazione di uno standard di nitrati (100 ppm NO3) Reag.Ph.Eur. 5002101
Catalog # 88088.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/l
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Nitrato, soluzione standard
- Indice:KNO₃ in H₂O
Specifications
About this item
Ordering information: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.