Magnesium nitrate soluzione Reag. Ph. Eur. 1049801
Codice catalogo 87862.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
UN:1170
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Numero CAS:10377-60-3
:13446-18-9
Formula:Mg(NO₃)₂