ContactUsLinkComponent
Vacuum gauge Set DCP 3000 + VSP 3000
Vacuum gauge Set DCP 3000 + VSP 3000
Nome del fornitore:  VACUUBRAND
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
undefined
Vacuum gauge Set DCP 3000 + VSP 3000
Nome del fornitore:  VACUUBRAND
   Opzioni sostenibili disponibili
Specifiche
  • Catalog No:
  • 181-0174
  • VACU20636155
  • Environmentally Preferable:
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Principio di misurazione:
  • Thermal conductivity (pirani), chemically resistant plastics / ceramics
  • Accuratezza:
  • 1×103 mbar (7,5×102 Torr)
  • Temperatura ambiente consentita per il funzionamento:
  • 10 − 40 °C
  • Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio:
  • 10 − 60 °C
  • Classe di protezione:
  • IP20
  • Testa del calibro:
  • up to four gauge heads VSP 3000 (Atm. - 10-3 mbar) can be simultaneously connected
  • Temperatura max. dei terreni in corrispondenza della testina:
  • +80 °C
  • Alloggiamento:
  • robust plastic housing with good chemical resistance
  • L×P×A:
  • 144×124×114 mm
  • Peso:
  • 0,44 kg