Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-channel pipettes, variable volume, Axygen® Axypet™
Multi-channel pipettes, variable volume, Axygen® Axypet™
Nome del fornitore:   Corning
Multi-channel pipettes, variable volume, Axygen® Axypet™
Nome del fornitore:  Corning
Certificates
Multi-channel pipettes, variable volume, Axygen® Axypet™
Multi-channel pipettes, variable volume, Axygen® Axypet™
8 varianti
Product Details & Documents
These pipettes combine the highest levels of accuracy and precision with design innovations intended to make the pipetting experience more comfortable over prolonged periods.
  • Digital volume display with easy to read numbers
  • Advanced, lightweight materials (body of the pipette and piston assemblies)
  • Each channel has an individual precision piston assembly to ensure accuracy and reproducibility from one pipetting series to the next, as well as between channels
  • Micrometer is continuously adjustable for selection of whole or fractional volumes
The plunger and ejector buttons are ergonomically located and operate smoothly to allow comfortable pipetting by both right and left handed users. For comfortable pipetting in any direction, the tip manifold rotates 360°. The innovative ejector bar is curved, allowing the tips to be pushed off in steps, therefore reducing the amount of force required for ejection.
Product Family Options
8-Channel
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Accuratezza
    Imprecisione
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 10 µl
    ±8,0 - ±2,0 %
    <6,0 - <1,2 %
    T-300 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 648.00
    SFr. 648.00
    1 * 1 ST
       SFr. 648.00
  • 5 - 50
    ±4,0 - ±1,6 %
    <2,5 - <0,6 %
    TR-222 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 648.00
    SFr. 648.00
    1 * 1 ST
       SFr. 648.00
  • 20 - 200 µl
    ±3,0 - ±1,0 %
    <1,5 - <0,6 %
    TR-222 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 648.00
    SFr. 648.00
    1 * 1 ST
       SFr. 648.00
  • 50 - 300
    ±1,6 - ±1,0 %
    <1,5 - <0,6 %
    T-350 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 648.00
    SFr. 648.00
    1 * 1 ST
       SFr. 648.00
12-Channel
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Accuratezza
    Imprecisione
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 10 µl
    ±8,0 - ±2,0 %
    <6,0 - <1,2 %
    T-300 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 692.00
    SFr. 692.00
    1 * 1 ST
       SFr. 692.00
  • 5 - 50 µl
    ±4,0 - ±1,6 %
    <2,5 - <0,6 %
    TR-222 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 692.00
    SFr. 692.00
    1 * 1 ST
       SFr. 692.00
  • 20 - 200 µl
    ±3,0 - ±1,0 %
    <1,5 - <0,6 %
    TR-222 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 692.00
    SFr. 692.00
    1 * 1 ST
       SFr. 692.00
  • 50 - 300 µl
    ±1,6 - ±1,0 %
    <1,5 - <0,6 %
    T-350 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 692.00
    SFr. 692.00
    1 * 1 ST
       SFr. 692.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Carousel stand, holds 6 single channel pipettes (not compatible with Axygen Axypet Pro pipettors)
    Carousel stand, holds 6 single channel pipettes (not compatible with Axygen Axypet Pro pipettors)
    AXYGAP-CSD
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 170.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Universal linear stand, transparent, for four pipettors (four single-channel or max. two 8-channel or 12-channel pipettors)
    Universal linear stand, transparent, for four pipettors (four single-channel or max. two 8-channel or 12-channel pipettors)
    AXYGAP-USD4
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 66.30 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Universal linear stand, for one single or multi-channel (8 / 12) pipette
    Universal linear stand, for one single or multi-channel (8 / 12) pipette
    AXYGAP-USD
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 44.20 SFr.