Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Naphthyl boronic acid
2-Naphthyl boronic acid
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Naphthyl boronic acid
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
2-Naphthyl boronic acid
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
  • Numero CAS:32316-92-0
  • Formula:C₁₀H₉BO₂
  • Numero MDL:MFCD00236051
  • Molecular Weight:171.99 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource