Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex gloves
 :   DELTALAB
Latex gloves
 :  DELTALAB
Latex gloves
Latex gloves
Disposable latex gloves designed for medical and general laboratory use.
  • Powdered or powder-free
  • Smooth finish
  • Ambidextrous
  • With beaded cuffs
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
 : EN 455, EN 374; AQL 1,5
  • Catalog No:
  • DELT1000LM
  • DELT1020LP
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • Talcati/non talcati:
  • Talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Smooth
  • Smooth
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Norma EN:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
Product Family Options
  • Modello
    Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Confezione
  • Powdered
    7 - 8
    naturale
    240 mm
    0,18 mm
    100/box
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 25.40
    SFr. 25.40
    1 * 100 ST
       SFr. 25.40
    Specifications
    Cat. No.
    DELT1000LM
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Talcati/non talcati
    Talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
    Norma EN
    EN 455, EN 374
  • Powder-free
    6 - 7
    naturale
    240 mm
    0,18 mm
    100/box
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 185.00
    SFr. 185.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 185.00
    Specifications
    Cat. No.
    DELT1020LP
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
    Norma EN
    EN 455, EN 374