Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnel, globe shaped
Separating funnel, globe shaped
Nome del fornitore:   Kavalier
Separating funnel, globe shaped
Nome del fornitore:  Kavalier
Certificates
Separating funnel, globe shaped
Separating funnel, globe shaped
2 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Suitable for separation of particular phases of the mixture. With standard ground joint stopper.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 304.00
    SFr. 304.00
    1 * 1 ST
       SFr. 304.00
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 447.00
    SFr. 447.00
    1 * 2 ST
       SFr. 447.00