Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
Nome del fornitore:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
6 varianti
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 6 ml
    28 mm
    18 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 20.60
    SFr. 20.60
    1 * 100 ST
       SFr. 20.60
  • 25 ml
    34 mm
    40 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 27.50
    SFr. 27.50
    1 * 100 ST
       SFr. 27.50
  • 35 ml
    38 mm
    48 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 33.70
    SFr. 33.70
    1 * 100 ST
       SFr. 33.70
  • 60 ml
    45 mm
    55 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 70.00
    SFr. 70.00
    1 * 100 ST
       SFr. 70.00
  • 125 ml
    56 mm
    67 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.40
    SFr. 87.40
    1 * 100 ST
       SFr. 87.40
  • 500 ml
    95 mm
    91 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 201.00
    SFr. 201.00
    1 * 100 ST
       SFr. 201.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.