Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell scrapers
Cell scrapers
Marketsource
Nome del fornitore:   BELLCO GLASS
Cell scrapers
Nome del fornitore:  BELLCO GLASS
Marketsource
Certificates
Cell scrapers
3 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BELC7731-22000
    Small cell scraper, stainless steel, 15,88×6,35 mm blade, handle length 197 mm
    Small cell scraper, stainless steel, 15,88×6,35 mm blade, handle length 197 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 123.92
    SFr. 123.92
    1 * 2 ST
       SFr. 123.92
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • BELC7731-22005
    Cell scraper, Medium, replacement blade, Stainless steel, Blade width (mm): 31,75 mm
    Cell scraper, Medium, replacement blade, Stainless steel, Blade width (mm): 31,75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 131.92
    SFr. 131.92
    1 * 10 ST
       SFr. 131.92
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • BELC7731-22115
    Replacement blade, stainless steel, medium, 31,75×14,29 mm
    Replacement blade, stainless steel, medium, 31,75×14,29 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 45.03
    SFr. 45.03
    1 * 10 ST
       SFr. 45.03
    Specifiche:
    Marketsource