Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes with Lid
Nome del fornitore:   SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
3 varianti
Product Details & Documents
These storage boxes with transparent lids are either made of polystyrene (PS) or styrene-acrylonitrile resin (SAN).
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    L×P×A
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 0,5 l
    trasparente
    100×100×85 mm
    PS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.20
    SFr. 11.20
    1 * 1 ST
       SFr. 11.20
  • 1,5 l
    trasparente
    200×100×85 mm
    PS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.00
    SFr. 10.00
    1 * 1 ST
       SFr. 10.00
  • 6 l
    trasparente
    340×230×95 mm
    SAN
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 66.20
    SFr. 66.20
    1 * 1 ST
       SFr. 66.20