Column switching method column, MSpak GF-4A
MSpak GF-4A, Analitica, Acciaio inossidabile, 400 Å, 9 µm, 4,60 mm, 10 mm, 1,0 ml/min
Codice catalogo 554-2950
Nome del fornitore: Resonac
Vai a
Product Details & Documents
For an efficient cleaning, reverse the flow direction.
- Higher protein removal rate than PK columns
- Removes proteins well but is not suitable for trapping hydrophilic substances. Use PK columns for this purpose
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Velocità del flusso:1,0 ml/min
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:9 µm
- Dimensioni pori:400 Å
- Descrizione:MSpak GF-4A
- Lunghezza:10 mm
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Cat. No.:554-2950
- Pressione max.:1,0 MPa (10 bar)
- Limite di temperatura:4...60 °C
- Range di pH:2 - 9