ContactUsLinkComponent
Mercurio 10 mg/l Hg in dil. acido nitrico (da Hg)
Mercurio 10 mg/l Hg in dil. acido nitrico (da Hg)
Catalog # PERCN9300253
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Mercurio 10 mg/l Hg in dil. acido nitrico (da Hg)
Catalog # PERCN9300253
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Mercurio
  • Simbolo:
    Hg