Acido formico ~98% (by titrimetric analysis), LC-MS Ultra eluent additive, tested for UHPLC-MS, Fluka™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:64-18-6
:
Formula:HCO₂H
Numero MDL:MFCD00003297
:46.03 g/mol
Punto di ebollizione:100.4 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione:4 °C
Densità:1.22 g/cm3 (20 °C)
Punto di infiammabilità:49.5 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-579-1
UN:1779
ADR:8,II
REACH:01-2119491174-37
:GHS05
:GHS06
:GHS02
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:Min. 97.5 %
- Suitability for the LC-MS:complying
- Non-volatile matter:Max. 20 ppm
- Silver (Ag):Max. 0.02 ppm
- Aluminium (Al):Max. 0.05 ppm
- Barium (Ba):Max. 0.05 ppm
- Bismuth (Bi):Max. 0.1 ppm
- Calcium (Ca):Max. 0.2 ppm
- Cadmium (Cd):Max. 0.05 ppm
- Cobalt (Co):Max. 0.02 ppm
- Chromium (Cr):Max. 0.05 ppm
- Copper (Cu):Max. 0.02 ppm
- Iron (Fe):Max. 0.2 ppm
- Potassium (K):Max. 0.1 ppm
- Lithium (Li):Max. 0.02 ppm
- Magnesium (Mg):Max. 0.5 ppm
- Manganese (Mn):Max. 0.05 ppm
- Molybdenum (Mo):Max. 0.02 ppm
- Sodium (Na):Max. 0.5 ppm
- Nickel (Ni):Max. 0.05 ppm
- Lead (Pb):Max. 0.02 ppm
- Strontium (Sr):Max. 0.02 ppm
- Thallium (Tl):Max. 0.05 ppm
- Zinc (Zn):Max. 0.05 ppm
- Chloride (Cl):Max. 5 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 5 ppm
- Sulfite (SO₃):Max. 10 ppm
- Ammonium (NH₄):Max. 10 ppm
- APHA:Max. 15
- Appearance of the solution:complying
- Autoignition Temperature:1004 °F
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together