(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:56602-33-6
:
Formula:C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Numero MDL:MFCD00011948
:442.28 g/mol
Punto di fusione:136…140 °C (dec.)
EINECS:260-279-1
UN:1325
:GHS02
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerata
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:136 to 140 °C
- HPLC:≥98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together