D-(-)-Lyxose
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE10556383-5G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
D-(-)-Lyxose
Codice catalogo MOLE10556383-5G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 1114-34-7
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:1114-34-7
- Formula:C₅H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00064362
- Molecular Weight:150.13 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:214-212-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g