Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Lyxose ≥99%
D-(-)-Lyxose ≥99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
D-(-)-Lyxose ≥99%
D-(-)-Lyxose ≥99%
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1114-34-7 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 109-115° Beilstein Reference: 1723083 Merck Reference: 14,5641 MDL No.: MFCD00064362
  • Numero CAS:1114-34-7
  • Formula:C₅H₁₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00064362
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • IndexMerck:14,5641
  • Punto di fusione:109…115 °C
  • Densità:1,545
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:214-212-8