D-(+)-Glucose-[¹³C₆] (99% ¹³C )
Catalog # CAMBCLM-1396-50
Supplier: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- Seq:3368
Specifications
About this item
:
:186.110 g/mol
CAS Number:110187-42-3
Formula:C₆H₁₂O₆
MDL Number:MFCD00037544