Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Arabitol 99%
D(+)-Arabitol 99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
D(+)-Arabitol 99%
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • Numero CAS:488-82-4
  • Formula:C₅H₁₂O₅
  • Numero MDL:MFCD00004709
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Punto di fusione:97…105 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:207-686-2
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    97 to 105 °C
  • HPLC:
    ≥98.5 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +10.5° to +13.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, 2 % borax)