(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:128625-52-5
:
Formula:C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Numero MDL:MFCD00077411
:520.4 g/mol
Frequently Bought Together