Orders LinkContactUsLinkComponent
Estradiol
Estradiol
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLEM59540594
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Estradiol
Codice catalogo MOLEM59540594
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  50-28-2
Estradiol
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  50-28-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • Numero CAS:50-28-2
  • Formula:C₁₈H₂₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00003693
  • Molecular Weight:272.39 g/mol
  • EINECS:200-023-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g