Orders LinkContactUsLinkComponent
Estradiol
Estradiol
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Estradiol
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • Numero CAS:50-28-2
  • Formula:C₁₈H₂₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00003693
  • Molecular Weight:272.39 g/mol
  • EINECS:200-023-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 49.30
    SFr. 49.30
    1 * 500 mg
       SFr. 49.30
  • Bottiglia di vetro
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 93.10
    SFr. 93.10
    1 * 1 g
       SFr. 93.10
  • Bottiglia di vetro
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 289.00
    SFr. 289.00
    1 * 5 g
       SFr. 289.00
  • Bottiglia di vetro
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 10 g
       SFr. 385.00